Merck
SLAAR33SB
Millipore
Millex® MCEシリンジフィルター
pore size 0.8 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
別名:
0.8 μm MCEシリンジフィルター, MF-Millipore MCEシリンジフィルター, Millex-AAシリンジフィルター, 混合セルロースエステルシリンジフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
NACRES:
NB.24
ポアサイズ:
0.8 μm
H:
27 mm
直径:
33 mm
容量:
100 mL
無菌性:
ethylene oxide treated
sterile
物質:
mixed cellulose esters (MCE) membrane
modified acrylic housing
物質
mixed cellulose esters (MCE) membrane
modified acrylic housing
品質水準
詳細
Female Luer-Lok/Male Luer slip
無菌性
ethylene oxide treated
sterile
製品種目
Millex®
特徴
hydrophilic
Research Use Only (RUO)
メーカー/製品名
Millex® SLAAR33SB
パラメーター
10 bar max. inlet pressure at 145 psi
100 mL (Process Volume)
100 mL sample volume
45 °C max. temp.
テクニック
sterile filtration: suitable
H
27 mm
直径
33 mm
容量
100 mL
blue
Matrix
MF-Millipore
ポアサイズ
0.8 μm
入力
aqueous solution(s)
tissue culture medium
フィッティング
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
詳細
“Millex” MCEシリンジフィルターには、孔径0.8 μmのセルロース混合エステルメンブレンと変性アクリル製ハウジングが使用されています。
アプリケーション
この“Millex” MCEシリンジフィルターは、組織培養培地、添加剤、バッファー、生体液、水の清澄化と滅菌ろ過で使用するためのものです。
特徴および利点
  • フィルターの双方向支持により、順方向と逆方向の両方での水溶液のろ過が可能です。′
  • 定格孔径より大きな微生物、粒子、沈殿物、未溶解粉末を効果的に除去します。
  • これらのフィルターは、シングルユースで、非発熱性、無毒性です。
  • 天然ラテックスゴム不含。
その他情報
“Millex” MCEシリンジフィルターは、研究用途のみを目的としています。
法的情報
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 3