Merck
SHF1800425
Millipore
Hi-Flow Plus HF18004
backing thickness 4 mil, width 25 mm, pack of 1 slit roll
別名:
Hi-Flow Plus メンブレン 180, HF, Hi-Flow, イムノアッセイメンブレン, ニトロセルロースメンブレン, ラテラルフローメンブレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
NACRES:
NA.28
包装
pack of 1 slit roll
品質水準
パラメーター
180 sec/4 cm capillary flow rate
基材の厚み
4 mil
roll L
100 m (328 ft)
25 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hi-Flow Plus メンブレンは、優れた一貫性とパフォーマンスが求められる迅速な診断用ラテラルフローテストで使用するために設計され、最適化されています。ラテラルフローテストは、血液、唾液、尿などの生物学的サンプルに存在する抗体や抗原などの分析対象物の迅速かつ簡単な検出/定量化を実現します。Hi-Flow™ Plus メンブレンは、こうした用途に最適です。さまざまな毛細管フロー時間とバッキングオプションが用意されており、Hi-Flow™ Plus メンブレンを選択すると、アッセイのパフォーマンスが向上し、幅広いアッセイ設計要件を満たす柔軟性が得られます。Hi-Flow™ Plus 180(HF180)は、感度が重要で、対象とする分析物の量が限られており、特別な速度の配慮が必要ないテストに適しています。この Hi-Flow™ Plus 180 パックには、公称毛細管流動時間が 180 秒/4 cm の 4 ミルバックドニトロセルロース膜の 25 mm x 100 m スリットロールが 1 つ含まれています。
アプリケーション
Hi-Flow™ Plus メンブレンは、感染症検査(COVID-19、HIV、インフルエンザ、マラリア、性感染症など)をはじめ、女性’の健康、バイオマーカー検出、乱用薬物検査、医薬品開発、環境検査、農業用途、食品安全、製品品質検査、動物の健康など、幅広いラテラルフロー検査用途に適した重要な原材料です。™Hi-Flow™ Plus メンブレンは、競合、サンドイッチ、マルチプレックス検出アッセイなど、あらゆるラテラルフロー検査技術に適しています。定性的および定量的検査の両方で使用できるように最適化されており、コロイド状金ナノ粒子、染色/蛍光ミクロスフェアなどのラテラルフロー検出粒子によく適合します。Hi-Flow™ Plus メンブレンは、血液、唾液、尿、鼻咽頭スワブ、汗など、幅広いサンプルマトリックスに存在する分析対象物を検出するように設計されたラテラルフローテストに適しています。
特徴および利点
特徴:
  • 安定した流量&表面化学、ロバストな製造プロセス
  • ラテラルフローアプリケーションのために最適化された独自の表面化学
  • 高い品質レベル: MQ400
  • 数十年にわたる膜製造経験を持つ信頼できるパートナーおよびブランド
  • 高い生産能力、高い在庫レベル、複数の製造ライン
  • 複数の形式で利用できる便利なサンプルパック
  • 製造規模の数量をオンラインで購入でき、即時出荷されます。
当社は完全なソリューションを提供します。Hi-Flow Plus 膜に加えて、ラテラルフローワークフロー全体にわたる原材料とアッセイ開発サービス(ラテラルフローアッセイ開発サービスへのリンク(sigmaaldrich.com)を含む)を提供します。利点:
  • 常時一定の毛細管フロー時間および膜厚
  • 優れた表面形態により、膜表面全体に試薬の一貫した均一なフロー分布が可能
  • シャープで強力、かつ均一なテストおよびコントロールラインの形成ロット内およびロット間の優れた一貫性。
  • アッセイ感度の向上
  • 優れた再現性
  • ラテラルフローテストの製造収率の向上。
  • 迅速な納品とリードタイム。
  • 供給中断なし
  • 優れた技術サポート
その他情報
使用目的
サンプル採取/評価用の個別に包装されたシングルスリットロール
法的情報
Hi-Flow is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
硝酸エステル類
危険等級II
第二種自己反応性物質
Jan Code
SHF1800425:
試験成績書(COA)