Merck
SCT071
Sigma-Aldrich
BioTracker BacGO グラム陽性菌色素
Live cell imaging fluorescent probe for detection of gram-posotive bacteria in vitro, in vivo and in bacterial sludge
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.47
フォーム
lyophilized
アプリケーション
cell analysis
検出方法
fluorometric
詳細
グラム染色は、細菌の細胞壁構造のさまざまな物理的性質に基づいて細菌を分類する、ゴールドスタンダードの手法です。しかし、グラム染色には、細菌細胞の固定、2 つの異なる色素による 2 段階の染色、その後の脱色、洗浄という複数のステップが必要です。特に、脱色ステップでは誤ったグラム判定が生じることが多く、洗浄ステップでは細胞が著しく失われる可能性があります。グラム染色法に代わる方法として、フローサイトメトリーや蛍光顕微鏡を用いた蛍光ベースの色素アプローチがあります。BioTracker BacGO グラム陽性菌色素は、フローサイトメトリーや蛍光イメージングでグラム陽性菌を同定するために使用可能なオレンジ色の色素です。BacGO 色素は、コロニー形成細菌、活性化細菌スラッジ、細菌性眼感染モデルの実サンプルを用いてテストされています。BacGO 色素の汎用的な選択性を実証するため、16 種類の細菌株(グラム陽性菌 9 種類、グラム陰性菌 7 種類)でテストし、その結果をグラム染色と比較しました。BacGO は既知のグラム陽性菌すべてを染色し、その結果はグラム染色で検証されました。BacGO の汎用的な選択性は、すべての細菌の核を染色する DAPI を用いたフローサイトメトリーでも確認されました。スペクトル特性:励起:558 nm発光:573 nm研究カテゴリー:生細胞色素
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SCT071:
試験成績書(COA)