安全性情報
SCM111
Sigma-Aldrich
ヒト ES/iPS ニューロン分化培地
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106200
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.32
フォーム
liquid
品質水準
テクニック
cell differentiation: suitable
詳細
EMD Milliporeのヒト ES/iPS 神経細胞分化培地は、ヒト神経前駆細胞から高分化したニューロンを迅速に産生できるよう最適化された、無血清/化学的に定義された培地です。この培地は、低分子の神経誘導剤とサプリメントの両方を使用し、規定のプロトコル(1、2)に基づいて、極めて高濃度の高分化 TUJ-1/MAP2ab 陽性の最終段階ニューロンを産生します(1.2)。
構成
1) 神経細胞分化基底培地(パーツ番号 CS211007)。100 mL×1 本。2) 神経細胞補充液1(50X)(パーツ番号 CS210992)。2.5 mL×1 本。3) アデノシン 3′、5'-環状一リン酸、N6、O2'-ジブチリル、ナトリウム塩 (カタログ番号 28745-25 mg)。凍結乾燥粉末 25 mg 入りバイアル 1 本。4) アスコルビン酸 2-リン酸塩(パーツ番号 2004011)。100 mM 溶液を充填した0.5 mL バイアル 1 本。
保管および安定性
-20°C で保存してください。試薬が適切に取り扱われ、保管された場合、受領日から 3 ヵ月またはボトルに記載された有効期限まで有効です。 以下に注意してください:添加したES/iPS 神経細胞分化培地は、2 ~ 8C で 1 週間まで保存することができます。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Jan Code
SCM111:
試験成績書(COA)