Merck
SCM103
Sigma-Aldrich
EmbryoMax® MEF 調製培地
EmbryoMax MEF Conditioned Media (MEF-CM) can be used for the feeder-free culture of human ES/iPS cells.
別名:
MEFCM, MEF-CM, Mouse Embryonic Fibroblast Conditioned Media
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.71
品質水準
メーカー/製品名
Specialty Media
EmbryoMax®
テクニック
cell culture | stem cell: suitable
輸送温度
ambient
詳細
従来、ヒト胚性幹細胞(hESC)や誘導多能性幹細胞(iPSC)の培養には、マウス胚性線維芽細胞(MEF)のサポートが必要となっています。こうした条件により、プロトコルが複雑になり、ばらつきが生じます。MEF調整培地(MEFCM)は、hESC/iPSC 培養に必要な成長因子をすべて含んでおり、フィーダー細胞の定期的な調製が不要になります。MEFCM は、ヒト ES/iPS 細胞のフィーダーフリー培養にすぐにお使いいただける製品です。
EmbryoMax MEF 調整培地のバッチごとに、hES/iPS 細胞の多能性試験を実施しています。この培地は、使用前に解凍して 10 ng/mLの bFGF を添加してください。
細胞株の説明
初代マウス胚線維芽細胞
品質
マイコプラズマ試験: 合格
細菌試験:合格
真菌試験:合格
保管および安定性
ラベルに記載されている有効期限まで、-80 ℃ で保存してください。
法的情報
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SCM103:
試験成績書(COA)