安全性情報
SCC209
Sigma-Aldrich
Caco-2/TC-7 ヒト結腸腺癌細胞株
別名:
Caco-2/TC-7 ヒト結腸腺癌細胞株
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
NACRES:
NA.81
包装
pkg of >1X10⁶ vials
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
成長モード
N/A
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
≤ − 140°C
アプリケーション
Caco-2/TC-7 ヒト結腸腺癌細胞株は、親株であるCaco-2 細胞株の後期継代から単離され、より均質な細胞集団からなり、尖端刷子縁の組織化、関連ヒドロラーゼであるスクラーゼ-イソマルターゼ(SI)の分散、より発達した細胞間タイトジャンクション、より短い分化時間など、小腸細胞の特性を示します(1)。参考文献:1. J. Cell Sci. 1994; 107(Pt 1): 213-225
・各バイアルには ≥ 1X10⁶の生存細胞が含まれています。・細胞は、Charles River Animal Diagnostic ServicesのHuman Essential CLEARパネルにより感染症に関して陰性であることがテストされています。・細胞は、ヒト起源であること、およびラット、マウス、チャイニーズハムスター、ゴールデンシリアンハムスター、非ヒト霊長類(NHP)による種間汚染に関して陰性であることが、Charles River Animal Diagnostic ServicesのContamination CLEARパネルによる評価に従って検証されています。・細胞はマイコプラズマ汚染に関して陰性です。・細胞の各ロットは、STR分析によって遺伝子型が決定されて細胞株の固有性が検証されます。
特徴および利点
Caco-2/TC-7 ヒト結腸腺癌細胞株は、腸管薬物の透過性および吸収の研究に有用なモデルです。
保管および安定性
液体窒素中で保存してください。細胞は、初回の融解後に少なくとも10回継代して、細胞マーカーの発現と機能性に重大な影響を与えることなく培養できます。
その他情報
この製品は、製品文書に詳述されている「学術的使用に関する協約」の条件に従って、内部の学術研究に使用することを意図して、学術機関のみに販売されています。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
研究専用。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L 1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわち最終使用者)は、フランス研究省から公衆衛生法典L第1245-5-1 II.の輸入許可を取得する必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
SCC209:
試験成績書(COA)