安全性情報
SCC199
Sigma-Aldrich
HGT-1 ヒト胃癌細胞株
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.45
詳細
Cell line type: Cancer Cells
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
詳細
HGT-1 ヒト胃癌細胞株は、低分化腺癌に由来し、胃癌および胃分泌機構の試験モデルとして定着しています。HGT-1 細胞はヌードマウスで腫瘍原性を示し、高二倍体の核型を持ちます(2)。HGT-1細胞は粘液を分泌しませんが、正常な酸分泌性胃壁細胞にも見られる機能的ヒスタミン H2 受容体の発現を維持しています(2)。
由来:
HGT-1 細胞株は、60 歳の男性患者の原発腫瘍から得られたものです(2)。
胃腺癌は、胃から発生する悪性腫瘍の 95% を占める、最も一般的な胃癌です(1)。胃腺癌の発生率は、中央・東アジア、東欧、南米の地域で特に高く、世界的に健康上の大きな負担となっています(1)。したがって、この疾患の最も蔓延している形態を反映した胃癌の頑健なモデルは非常に価値があります。
参考文献:
1.Nat Rev Dis Primers 2017; 3: 17036.
2.Cancer Res 1982; 42(4): 1541-1548.
アプリケーション
本品は、製品データシートまたは分析証明書に詳述されているとおり、その使用を規定する「限定使用契約書」の条件に従って、研究目的でのみ販売されます。その他の使用に関する情報については、licensing@emdmillipore.comにお問い合わせください。
品質
  • 各バイアルには>=1X106個の生存可能な細胞が含まれています。
  • 細胞は、Charles River Animal Diagnostic ServicesのHuman Essential CLEARパネルにより感染症に関して陰性であることがテストされています。
  • 細胞は、ヒト起源であること、およびラット、マウス、チャイニーズハムスター、ゴールデンシリアンハムスター、非ヒト霊長類(NHP)による種間汚染に関して陰性であることが、Charles River Animal Diagnostic ServicesのContamination CLEAR パネルによる評価に従って検証されています。
  • 細胞はマイコプラズマ汚染に関して陰性です。
  • 細胞の各ロットは、STR分析によって遺伝子型が決定されて細胞株の固有性が検証されます。
保管および安定性
液体窒素中で保存してください。細胞は、初回の融解後に少なくとも10回継代して、細胞マーカーの発現と機能性に重大な影響を与えることなく培養できます。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
Jan Code
SCC199:
試験成績書(COA)