Merck
SCC196
Sigma-Aldrich
N27-A ラットドーパミン作動性神経細胞株
Rat
別名:
N27-A Neural Cells, Rat Dopaminergic Cells
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.81
製品名
N27-A ラットドーパミン作動性神経細胞株, N27-A rat dopaminergic neural cell line is a suitable model for Parkinson’s disease research.
由来生物
rat
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
詳細
N27-A は N27 のクローン誘導体で、ドーパミン作動性マーカー TH、ドーパミン輸送体(DAT)、Tuj1 の発現が常に高いことが特徴です。N27-A 細胞は、ドーパミン作動性ニューロン転写因子 Nurr1、En1、FoxA2、Pitx3、およびモノアミン輸送体 VMAT2 を発現していますが、ドーパミン-β-ヒドロキシラーゼ(DbH)(ドーパミンをノルエピネフリンに変換する酵素)は発現していません。N27-A 細胞は、親 N27 細胞と比較して神経毒に対して高い感受性を示し、基礎状態および脱分極状態の両方でドーパミンを放出します。これらの特徴から、N27-A 細胞株はパーキンソン病研究のための改良型モデルとなります。
由来:
N27-A 細胞株は、ドーパミン作動性神経マーカーの高発現を目的に選択された親N27細胞株のクローン誘導体です。親細胞株は元来、胚 14 日目のラット中脳からドーパミン作動性ニューロンを単離し、SV40 ラージ T 抗原で不死化したものです
パーキンソン’病は、脳内の黒質におけるドーパミン作動性ニューロンの死滅を特徴としますパ ーキンソン’病の分子病態を理解する上で、in vitroモデルは極めて重要です。N27 不死化ラットドーパミン作動性細胞株は、20 年以上にわたってパーキンソン’病研究に広く利用されてきました。 しかし、長期継代により、N27 細胞株は、チロシン水酸化酵素(TH)のようなドーパミン作動性神経マーカーの発現が大きく変動する、様々なタイプの細胞が混在するようになりました。
細胞株の説明
神経系細胞
アプリケーション
N27-A ラットのドーパミン作動性神経細胞株は、パーキンソン’病の研究に適したモデルです。
この製品は、製品文書に詳述されている“「学術的使用に関する協約」”の条件に従って、内部の学術研究に使用することを意図して、学術機関のみに販売されています。その他の使用に関する情報については、licensing@emdmillipore.comをご覧ください。
研究カテゴリー
神経科学
研究サブカテゴリー
神経化学&およびニューロトロフィン
神経変性疾患
品質
•各バイアルには≥1X10⁶個の細胞が含まれています。
• Charles River Animal Diagnostic Servicesが、Mouse/Rat Comprehensive CLEARパネルにより、細胞の感染性疾患が陰性であることを試験で確認しています。
• Charles River Animal Diagnostic Servicesが、細胞がラット起源であることと、細胞にマウス、チャイニーズハムスター、ゴールデンシリアンハムスター、ヒトおよび非ヒト霊長類(NHP)由来の種間コンタミネーションがないことを、Contamination CLEARパネルにより評価し、確認しています。
• 細胞はマイコプラズマ汚染に関して陰性です。
保管および安定性
液体窒素中で保存してください。細胞は、初回の融解後に少なくとも10回継代して、細胞マーカーの発現と機能性に重大な影響を与えることなく培養できます。
免責事項
本品には遺伝子組換え生物(GMO)が含まれています。EU内でGMOは、欧州議会と欧州理事会の指令2001/18/ECおよび2009/41/EC、ならびに各加盟国における国内実施によって規制されています。この法律では、{HCompany}に対し、お客様およびGMOが取り扱われた施設に関する特定の情報を要請することを義務付けています。エンドユーザー宣言書(EUD)はこちらをクリックしてください
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SCC196:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
David T Dexter et al.
Free radical biology & medicine, 62, 132-144 (2013-02-06)
Parkinson disease (PD) is a complex neurodegenerative disorder with both motor and nonmotor symptoms owing to a spreading process of neuronal loss in the brain. At present, only symptomatic treatment exists and nothing can be done to halt the degenerative
Lu Gao et al.
PloS one, 11(8), e0160847-e0160847 (2016-08-12)
Parkinson's disease is characterized by the death of dopaminergic neurons in the substantia nigra. To understand the molecular mechanisms of the disease, an in vitro model is important. In the 1990s, we used the SV40 large T antigen to immortalize