Merck
SCC163
Sigma-Aldrich
HOGヒト乏突起膠腫細胞株
Human
別名:
Oligodendroglioma cells
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.81
製品名
HOGヒト乏突起膠腫細胞株, HOG human oligodendroglioma cell line is a useful model to study the role of oligodendrocytes in neurodegenerative diseases.
由来生物
human
テクニック
cell based assay: suitable
cell culture | mammalian: suitable
詳細
HOGは、外科的に除去したヒト乏突起膠腫(HOG)に由来するクローン細胞株です。 HOG細胞は、低レベルの15-kDa型のミエリン塩基性タンパク質(MBP)および高レベルのCNPaseタンパク質を含む、オリゴデンドロサイトマーカーを発現します。 HOG細胞は、星状膠細胞マーカーのGFAPを発現しません。また、グルタミン合成酵素活性のレベルが最小限であることが分かっています 。 HOG細胞は、アデニル酸シクラーゼのシグナル伝達経路を活性化する、A2-アデノシン、プロスタグランジンE1(PGE1)およびβ2-アドレナリン受容体(β-AR)などの神経伝達物質受容体を発現します。 HOG細胞は、イノシトールリン酸のシグナル伝達経路と関連のあるムスカリン受容体とヒスタミン受容体も発現します
細胞株の説明
がん細胞
アプリケーション
この製品は、製品文書に詳述されている「学術的使用に関する協約」の条件に従って、内部の学術研究に使用することを意図して、学術機関のみに販売されています。その他の使用に関する情報については、licensing@emdmillipore.comをご覧ください。
研究のカテゴリ
神経科学
品質
• 各バイアルには≥ 1X106個の生存細胞が含まれています。
• 細胞はPCR検査を受け、HPV-16、HPV-18、A、C型肝炎、HIV-1および2ウイルスに関して陰性であることが、Charles River Animal Diagnostic ServicesのHuman Essential CLEARパネルによって評価されています。
• 細胞はマイコプラズマ汚染に関して陰性です。
• 細胞の各ロットは、STR分析によって遺伝子型が決定されて細胞株の固有性が検証されます。
保管および安定性
液体窒素中で保存してください。細胞は、初回の融解後に少なくとも10回継代して、細胞マーカーの発現と機能性に重大な影響を与えることなく培養できます。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
研究専用。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L 1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわち最終使用者)は、フランス研究省から公衆衛生法典L第1245-5-1 II.の輸入許可を取得する必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SCC163:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
G R Post et al.
Glia, 5(2), 122-130 (1992-01-01)
A stable cell line derived from a human oligodendroglioma (HOG) was used to study the regulation of muscarinic- and histamine receptor-mediated phosphoinositide hydrolysis. Both carbachol and histamine increased inositol monophosphate (InsP) accumulation in a dose- and time-dependent manner in the
Yingyue Zhou et al.
Nature medicine, 26(1), 131-142 (2020-01-15)
Glia have been implicated in Alzheimer's disease (AD) pathogenesis. Variants of the microglia receptor triggering receptor expressed on myeloid cells 2 (TREM2) increase AD risk, and activation of disease-associated microglia (DAM) is dependent on TREM2 in mouse models of AD.
Victoria-Elisabeth Gruber et al.
Neuropathology and applied neurobiology, 47(6), 812-825 (2021-06-27)
We aim to evaluate if the myelin pathology observed in epilepsy-associated focal cortical dysplasia type 2B (FCD2B) and-histologically indistinguishable-cortical tubers of tuberous sclerosis complex (TSC) is primarily related to the underlying malformation or constitutes a secondary phenomenon due to the