交差性
rat
メーカー/製品名
Milliplex®
assay range
accuracy: 91-102%
standard curve range: 0.1-100 ng/mL
(α-2-Macroglobulin (A2M))
standard curve range: 0.3-200 ng/mL
(Haptoglobin)
standard curve range: 0.4-300 ng/mL
(α-1-Acid Glycoprotein (AGP))
テクニック
multiplexing: suitable
検出方法
fluorometric (Luminex xMAP)
輸送温度
wet ice
詳細
The MILLIPLEX® Rat Vascular Injury Bead Panel 3 contains all the components necessary to measure the following four biomarkers in any combination using Luminex® xMAP® technology: α-1-Acid Glycoprotein (AGP), α-2-Macroglobulin (A2M), Haptoglobin. The kit uses a 96-well format, contains a lyophilized standard cocktail, two quality controls and can measure up to 38 serum or plasma samples in duplicate.
Panel Type: Toxicity
特異性
There was no or negligible cross-reactivity between the antibodies for an analyte and any of the other analytes within a panel.
アプリケーション
- Analytes: α-1-Acid Glycoprotein (AGP), α-2-Macroglobulin (A2M), Haptoglobin
- Recommended Sample type: serum and plasma
- Recommended Sample dilution: 1:40,000
- Assay Run Time: Overnight
- Research Category: Toxicity
特徴および利点
包装
保管および安定性
その他情報
法的情報
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
実験動物、コンパニオンアニマル、農業用動物の研究におけるバイオマーカー検出マルチプレックス・イムノアッセイの利点と、獣医学および動物衛生研究のためのMILLIPLEX®マルチプレックスアッセイについて説明します。