交差性
mouse, rat
メーカー/製品名
Milliplex®
assay range
accuracy: 107-135%
(Rat)
standard curve range: 14-100,000 pg/mL
(Oxytocin)
standard curve range: 27-20,000 pg/mL
(Neurotensin)
standard curve range: 3-2,000 pg/mL
(Substance P)
standard curve range: 41-30,000 pg/mL
(α-MSH)
standard curve range: 69-50,000 pg/mL
(β-Endorphine)
テクニック
multiplexing: suitable
検出方法
fluorometric (Luminex xMAP)
輸送温度
wet ice
詳細
An important note about this panel is that the samples may be extracted using either the acetonitrile precipitation technique or the Waters 96-well HLB extraction plate. Please refer to the protocol for more information on both methods. The necessary components to perform the extractions are not included with the kit.
The central nervous system is a complex environment consisting of billions of neurons as well as glial support cells. These neurons use many different chemical signals to communicate information, including neurotransmitters, cannabinoids, peptides, and gases such as nitric oxide. Neuropeptides are secreted primarily from the central and peripheral nervous systems, exerting a broad spectrum of biological functions that includes the regulation of metabolism, reproduction, and immunity.
Panel Type: Neuroscience
アプリケーション
- Analytes: α-MSH, β-Endorphin, Neurotensin, Oxytocin, Substance P.
- Recommended Sample type: serum, plasma, CSF, and tissue culture
- Recommended Sample dilution: This assay requires 50 μL extracted serum or plasma sample per well or 50 μL neat CSF or culture media per well
- Assay Run Time: Overnight
- NOTE: this is a competitive assay.
特徴および利点
その他情報
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
実験動物、コンパニオンアニマル、農業用動物の研究におけるバイオマーカー検出マルチプレックス・イムノアッセイの利点と、獣医学および動物衛生研究のためのMILLIPLEX®マルチプレックスアッセイについて説明します。