主要文書
RDYSTRM01JP
Millipore
ReadyStream® システム一式、リーダー付き
For convenient preparation of large amount of food testing media in short time
別名:
濃縮培地調製装置, 自動培地調製分注ユニット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
13102014
NACRES:
NB.51
AC/DC入力
200 V / 240 V, 50-60 Hz
品質水準
認証
ISO 11133
製品種目
ReadyStream®
パラメーター
40 °C max. temp.
アプリケーション
food and beverages
詳細
ボタンを押すだけの培地-ReadyStream® システムは、培地の調製と分注に変革をもたらします。最大100 Lの予熱培地を、必要なときに必要な場所で簡便に調製することができます。半自動的な最初の20分の手順で、ガンマ線照射された顆粒状培地に滅菌ろ過水を加えて溶解します。これにより10倍濃縮培地が作製されます。その後ReadyStream® システムで分注するときに10倍の体積になります。
ReadyStream® システム一式には以下の品目が含まれます
1.以下を含む培地調製ユニットボックス1個:
  • 培地調製アッセンブリ(RDYSTRM10)1組
  • バーコードスキャナー(RDYSTRM80)1台
  • バーコードスキャナー用スタンド1個
  • バーコードスキャナー用RS232コード1本
  • RJ45ケーブル(RDYSTRM70)1本
  • 給水用チューブ(RDYTUBE10)1本
  • 排水用チューブ1本
  • ユーザーズマニュアルおよび安全指示を収録したUSBカード1枚
2.以下を含む分注ユニットボックス(RDYSTRM20)1個:
  • 培地分注ユニット用ベース1台
  • 分注アーム付きスタンド1台
3.標準袋ホルダーボックス(RDYSTRM30)1個
4.大型袋ホルダーボックス(RDYSTRM40)1個
5.日本での使用のための電源コード1本
6.メッシュストレーナー(RDYSTRAIN01)1個
7.殺菌キット(RDYSTRM90)1式
複合寸法:
(高さ×奥行き×長さ)
RDYSTRM10:20.5×50.1×35.3 cm
RDYSTRM20:46.6×35.3×23.1 cm
アプリケーション
ReadyStream® 培地ユニットは、大量の予熱滅菌培地を簡便に調製して分注するために使用されます。調製した培地は、日常的な微生物学的用途ですぐに使用できます。
特徴および利点
時間の節約
  • 20分以内に最大100 Lの培地を調製
  • 顆粒状培地は袋の中でガンマ線照射されているため、オートクレーブ処理不要
  • 指定した温度に予熱した培地をすぐに使用できます
    • ISO準拠GranuCult® 培地
    • 取り扱いが容易な10倍濃縮培地(30 Lの培地用の3 L袋、100 L用の10 L袋)
    • 水で溶解後の濃縮培地の保存期間は5日間
    • 取水用のMilli-Q® 純水製造装置とのシームレス接続
    改善された人間工学および最小限の空間要件
    • 運搬と保管が容易な脱水培地袋
    • フットプリントが小さく、実験室への統合が容易(ラミナーフードにも適合)
    • 培地用の専用エリア不要
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
READYSTREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany