Merck
PXC100C50
Millipore
Pellicon® XLカセット、Ultracel® メンブレン付き
filtration area 50 cm2, NMWCO 100 kDA
別名:
0.005 m2, 100 kDa, Pellicon XL, Pellicon® XL Cassette with Ultracel® Membrane, Ultracel, Ultrafiltration Module
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104903
物質
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
polypropylene housing
polypropylene screen ((feed))
polypropylene screen ((permeate))
品質水準
製品種目
Pellicon®
テクニック
protein purification: suitable
tangential flow filtration (TFF): suitable (analytical sample preparation)
L × W
18.8 cm (7.4 in.) × 3 cm (1.2 in.)
ろ過面積
50 cm2
マトリックス
Ultracel®
ポアサイズ
100 kDa pore size
pH
2-12
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Device Configuration: Cassette
  • Filter Code: PLCHK
  • Filter Type: Ultrafiltration
特徴および利点
Type C screen (coarse screen)
包装
Wet, preserved
その他情報
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
法的情報
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Jan Code
PXC100C50:
試験成績書(COA)