Merck
PX1835
Supelco
2-Propanol
≥99.5% (GC), meets USP/NF
別名:
sec-プロピルアルコール, IPA, イソプロパノール, イソプロピルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHOH
CAS番号:
分子量:
60.10
Beilstein:
635639
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
200-661-7
bp:
82 °C (lit.)
製品名
2-プロパノール, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
グレード
reagent
品質水準
認証
meets USP/NF
蒸気密度
2.1 (vs air)
蒸気圧
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99.5% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
750 °F
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
dilution
(for analytical testing)
不純物
≤0.0001 meq/g Titrable acid
≤0.0001 meq/g Titrable base
≤0.002% Carbonyl compounds (acetone or propionaldehyde)
≤0.2% Water (H2O)
≤2 ppm Benzene (GC)
蒸発残留物質
≤0.001%
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
転移温度
flash point 12 °C
密度
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI Key
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
PX1835P-4 is packaged in poly coated glass bottles
包装
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
アナリシスノート
Assay (GC): 99.5% min
Carbonyl compounds (acetone or propionaldehyde): 0.002% max
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.001% max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Solubility in water: To pass test
Titrable acid: 0.0001meq/g max
Titrable base: 0.0001meq/g max
Water (H2O): 0.2% max
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup
引火点(℃)
12.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PX1835PO-40SK:
PX1835WT-40:
PX1835-31:
US1PX1835/36:
US1PX1835BB39:
PX1835-901:
PX1835-34:
PX1835AV-38:
US1PX1835DB/38:
US1PX1835/38:
PX1835-7:
PX1835FH-36:
PX1835P-4:
PX1835PP-40:
US1PX1835PP40:
PX1835-37:
SA190764-200L:
PX1835-36:
US1PX1835LY/NS20:
SA190764-18L:
190764-901:
PX1835GE-38:
PX1835-PP20:
PX1835-9:
PX1835-3:
PX1835-35:
SA109827-18L:
PX1835DC-38:
PX1835EM-38S:
MC1614-901:
PX1835.901:
PX1835PI-39:
PX1835BB-39:
US1PX1835FH/36:
MC1616-901:
109827-901:
US1PX1835CB/39:
US1PX1835/PP20:
MC1615-901:
PX1835DB-38:
PX1835-6:
PX1835HT-37:
PX1835-39:
US1PX1835/39:
PX1835-38:
US1PX1835BA40K:
PX1835-2:
PX1835-20:
PX1835-32:
PX1835PC-40:
US1PX1835/37:
PX1835BA-40K:
PX1835CB-39:
PX1835-5:
PX1835PP-6:
PX1835LY-NS20:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2