PX1834
2-Propanol
≥99.9% (GC), suitable for LC/MS, gas chromatography (GC), HPLC, suitable for SM 4500 - NH3, suitable for SM 2320, suitable for SM 2310, OmniSolv®
別名:
sec-プロピルアルコール, IPA, イソプロパノール, イソプロピルアルコール
About This Item
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
おすすめの製品
製品名
2-プロパノール, OmniSolv®
認証
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
suitable for SM 4500 - NH3
品質水準
蒸気密度
2.1 (vs air)
蒸気圧
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
製品種目
OmniSolv®
アッセイ
≥99.9% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
750 °F
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.05% Water (H2O)
≤0.2 μeq/g Titrable acid
≤2 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
蒸発残留物質
≤1 ppm
色
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
転移温度
flash point 12 °C
密度
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤204 nm
UV吸収
λ: 204 nm Amax: ≤1.00
λ: 205 nm Amax: ≤0.80
λ: 210 nm Amax: ≤0.35
λ: 220 nm Amax: ≤0.10
λ: 230 nm Amax: ≤0.05
λ: 240 nm Amax: ≤0.02
λ: 260 nm Amax: ≤0.005
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI Key
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
調製ノート
アナリシスノート
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup
引火点(℃)
12.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PX1834-901:
PX1834ST-39:
US1PX1834LL37:
PX1834-NP20:
PX1834-38:
PX1834HT-37:
PX1834LL-37:
PX1834AM-40S:
PX1834LY-31:
PX1834-6:
US1PX1834CN37:
US1PX1834PS37:
US1PX1834/38:
US1PX1834/NS20:
PX1834-32:
PX1834-35:
US1PX1834/39:
PX1834-1:
US1PX1834HT37:
PX1834-37:
US1PX1834LY31:
PX1834-39:
PX1834-NS20:
PX1834KA-39:
PX1834-31:
US1PX1834AM/40S:
US1PX1834/37:
PX1834P-1:
US1PX1834/901:
試験成績書(COA)