Merck
PX1824
Supelco
n-Propyl Alcohol
OmniSolv®
別名:
n-Propyl Alcohol, 1-Propanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H8O
CAS番号:
分子量:
60.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
EC Index Number:
200-746-9
アッセイ:
≥99.5% (GC)
テクニック:
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp:
96.5-98 °C/1013 hPa
蒸気圧:
19 hPa ( 20 °C)
蒸気圧
19 hPa ( 20 °C)
品質水準
製品種目
OmniSolv®
アッセイ
≥99.5% (GC)
フォーム
liquid
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.01% Aldehydes
≤0.05% Water (H2O)
≤0.2 μeq/g Titrable acid
≤200 ppt Fluorescence (as quinine base)
蒸発残留物質
≤1 ppm
APHA: ≤10
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
96.5-98 °C/1013 hPa
mp
-127 °C
転移温度
flash point 15 °C
密度
0.8 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤210 nm
UV吸収
λ: 210 nm Amax: ≤1.00
λ: 220 nm Amax: ≤0.50
λ: 230 nm Amax: ≤0.25
λ: 250 nm Amax: ≤0.05
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
OCCC
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI Key
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
OmniSolv®
調製ノート
Product filtered through a 0.2 μm filter
アナリシスノート
Aldehydes0.01% maxAssay (GC)99.5% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence (as quinine base)200ppt maxFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardTitrable acid0.2µeq/g maxUV Abs. at 210 nm1.00AU maxUV Abs. at 220 nm0.50AU maxUV Abs. at 230 nm0.25AU maxUV Abs. at 250 nm0.05AU maxUV Abs. at 300 nm0.005AU maxUV Cut-off210nm maxWater (H2O)0.05% max
法的情報
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
71.6 °F - closed cup
引火点(℃)
22 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PX1824PX-38:
PX1824-901:
PX1824-6:
PX1824-1:
PX1824-5:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1