安全性情報
PP68
Sigma-Aldrich
IgG, Rat
Rat IgG Polyclonal Antibody control validated for use in ELISA.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rat
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
クローン
polyclonal
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
由来:正常ラット血清
品質
抗原濃度20 mg/mLで免疫電気泳動で調べる場合、ヤギ抗ラット全血清に対する沈降ラインは、ヤギ抗ラットIgG、Fcフラグメント特異的に対するものと同じです。
物理的形状
フォーマット:精製
無菌の液体バッファー = 0.01M Sodium Phosphate、0.25M NaCl(pH 7.6)
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
PP68:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Isolation of nuclei from label-retaining cells and measurement of their turnover rates in rat colon.
Kim, SJ; Cheung, S; Hellerstein, MK
American Journal of Physiology. Cell Physiology null
FGFR3 contributes to intestinal crypt cell growth arrest.
Sandrine Arnaud-Dabernat,Deepak Yadav,Nora Sarvetnick
Journal of Cellular Physiology null
Hiroaki Sato et al.
The Journal of dermatology, 31(3), 200-217 (2004-06-10)
Tacalcitol (1,24(R)(OH)2D3, TV-02) inhibited the TPA-induced inflammatory cell infiltration (largely neutrophils) histopathologically and myeloperoxidase (MPO) activity dose-dependently. Tacalcitol inhibited the mRNA expression and protein production of TPA-induced macrophage inflammatory protein-2 (MIP-2) and KC, the functional analogue of human interleukin (IL)-8