Merck
PHWP14250
Millipore
MCEメンブレンフィルター、0.3 μm孔径
MF-Millipore, filter diam. 142 mm, hydrophilic
別名:
MF-Milliporeメンブレンフィルター、0.3 µm孔径
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
品質水準
詳細
142 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 50 discs
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
MF-Millipore
Millipore
パラメーター
3 L/min-cm2 air flow rate
32 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
直径
142 mm
フィルタ直径
142 mm
厚さ
150 μm
重量分析抽出物
2%
屈折率
n/D 1.51
Matrix
MF-Millipore
ポアサイズ
0.3 μm pore size
77 % porosity
泡立ち点
≥2.4 bar, air with water at 23 °C
輸送温度
ambient
詳細
フィルターコード:PHWP
酢酸セルロースと硝酸セルロースの生物学的に不活性な混合であることから、MF-Milliporeメンブレンフィルターは分析・研究用途に最も広く使用されるメンブレンの1つとなっています。
Triton界面活性剤を含まないMF-Milliporeフィルターは、標準的なMF-Milliporeフィルターと比較して、含まれる湿潤剤の量が最低限であり、水抽出可能成分が少量です。
特長・利点:&
- 生物および環境モニタリングアプリケーションに適した汎用性の高いフィルター
- さまざまな孔径、黒色/白色、表面の格子あり/なしを用意
- エチレンオキサイド、γ線照射、および高圧蒸気滅菌法に適合
アプリケーション
  • バイオアッセイ
  • 空気モニタリング
  • 粒子モニタリング
  • 粒子除去
法的情報
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
硝酸エステル類
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
PHWP14250:
試験成績書(COA)