Merck
P2VVPPV01
Millipore
Pellicon® 2 Miniフィルターモジュール
filtration area 0.1 m2, pore size 0.1 μm
別名:
Pellicon® 2 Mini Filter Module VVPP 0.1 μm V 0.1 m2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031623
物質
PVDF
polypropylene screen
polyurethane adhesive
品質水準
メーカー/製品名
Pellicon®
パラメーター
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C
テクニック
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
H
2.16 cm (0.85 in.)
L
21 cm (8.3 in.)
W
5.6 cm (2.2 in.)
ろ過面積
0.1 m2
membrane nominal area
0.1 m2
重量分析抽出物
≤1500 mg/m2
マトリックス
Durapore®
ポアサイズ
0.1 μm nominal pore size
0.1 μm pore size
pH
2-11
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pellicon® 2製品ラインは、プロセススケールアップとアプリケーション開発を念頭において設計されました。一連のデバイスには、高流量、低タンパク質結合、高産物回収という卓越した組み合わせで有名な、長い歴史のあるDurapore® 疎水性PVDFマイクロフィルトレーションメンブレンが含まれています。
このPellicon® 2 Miniフィルターモジュールは、ろ過面積が0.1 m2、孔径が0.1 μmのミニカセット式のマイクロフィルトレーション製品です。
このPellicon® 2 Miniカセットには、タイプVスクリーン(オープンチャネル)が使用されており、寸法は5.6 cm(幅)x 21 cm(長さ)x 1.5 cm(高さ)です。
特徴および利点
  • ほぼあらゆる分離課題に対応できる最先端のボイドフリーメンブレン
  • 高流量と高分解能の分離能に適した短い流路
  • 選択可能なフローチャネル構成で、プロセス最適化が可能
  • 予測可能で迅速なスケールアップ
  • ラボサイズモジュールから数千リットルの処理に適した工業用アセンブリまで真のリニアスケーラビリティ
その他情報
これらの製品は、FDAの医薬品の製造管理および品質管理の基準を遵守する施設で製造されています。
プレフィルトレーション要件:100 µm
アナリシスノート
重量分析抽出物:水フラッシング後
法的情報
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P2VVPPV01:
試験成績書(COA)