安全性情報
P2GVPPV20
Millipore
Pellicon® 2 Maxiフィルターモジュール
filtration area 2 m2, pore size 0.22 μm
別名:
Pellicon® 2 Maxi Filter Module GVPP 0.22 μm V 2 m2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031623
物質
PVDF
polypropylene screen
polyurethane adhesive
品質水準
メーカー/製品名
Pellicon®
パラメーター
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C
テクニック
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
H
9.0 cm (3.5 in.)
L
21 cm (8.3 in.)
W
17.8 cm (7.0 in.)
ろ過面積
2 m2
Membrane nominal area
2 m2
重量分析抽出物
≤1500 mg/m2
Matrix
Durapore®
ポアサイズ
0.22 μm nominal pore size
0.22 μm pore size
pH
2-11
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
デバイスの構成:Maxiカセット
フィルターコード:GVPP
フィルタータイプ:精密ろ過
特徴および利点
タイプVスクリーン(オープンチャネル)
その他情報
これらの製品は、FDAの医薬品の製造管理および品質管理の基準を遵守する施設で製造されています。
プレフィルトレーション要件:100 µm
アナリシスノート
重量分析抽出物:水フラッシング後
法的情報
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P2GVPPV20:
試験成績書(COA)