物質
composite regenerated cellulose (CRC)
polypropylene
polypropylene screen
urethane foam-filled high-density polyethylene
品質水準
詳細
Filter code PLCTK
Type C screen (coarse screen)
prefiltration requirements: 100 µm
パラメーター
0-30 °C max. temp.
0.3 bar max. transmembrane pressure (5 psig) at 30 °C (Reverse)
3.4 bar max. transmembrane pressure (50 psig) at 30 °C (Forward)
4-7 L/min-cm2 recirculation rate
テクニック
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
tangential flow filtration (TFF): suitable
ultrafiltration: suitable
L
20.6 cm (8.1 in.)
membrane nominal area
0.1 m2
幅
17.8 cm , 7.0 in.
マトリックス
Ultracel®
ポアサイズ
10 kDa filter
pH範囲
2-13
アナリシスノート
法的情報
免責事項
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P2C010C05HC:
試験成績書(COA)