安全性情報
OX0101
Sigma-Aldrich
1-Octanesulfonic Acid, Sodium Salt, Monohydrate
suitable for HPLC
別名:
1-Octanesulfonic Acid, Sodium Salt, Monohydrate, Octanesulfonic Acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)7SO3Na · H2O
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
226-195-4
フォーム
solid
品質水準
テクニック
HPLC: suitable
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCCCCCC.O
InChI
1S/C8H18O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11;;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);;1H2/q;+1;/p-1
InChI Key
MBURIAHQXJQKRE-UHFFFAOYSA-M
詳細
1-Octanesulfonic Acid, Sodium Salt, Monohydrate
OX0101-3 100g Poly Bottle
HPLC
アプリケーション
HPLC
Ion Pair Reagent
アナリシスノート
Color: White
Form: Solid
Purity: 99% min
Solubility in water (5% w/v): To pass test
UV Abs. at 210 nm: 1.00AU max
UV Abs. at 220 nm: 0.10AU max
UV Abs. at 254 nm: 0.06AU max
UV Abs. at 280 nm: 0.06AU max
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
OX0101-4:
OX0101-3:
OX0101-2:
試験成績書(COA)