Merck
NY8H02500
Millipore
ナイロンネットフィルター
Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
別名:
ナイロンメンブレンフィルター、180.0 μm孔径
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
ポアサイズ:
180.0 μm pore size
47 % porosity
物質:
Nylon membrane
plain filter
white filter
特徴:
hydrophilic
フィルタ直径:
25 mm
厚さ:
135 μm
無菌性:
non-sterile
物質
Nylon membrane
plain filter
white filter
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millipore
パラメーター
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
フィルタ直径
25 mm
厚さ
135 μm
ポアサイズ
180.0 μm pore size
47 % porosity
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ナイロンフィルターは、幅広い溶媒に適合します。2種類のタイプがあります。1)孔径が0.20~1.2 µmのナイロンメンブレンフィルター、および2)目開きが5~180 µmのWovenネットフィルター。
メルクの5 µmナイロンWovenネットフィルター(NY054700)は、自動車業界で清浄度分析に一般的に使用されています。
特長・利点:
•幅広い孔径を利用可能
•攻撃的な溶媒に耐性
アプリケーション:
粒子除去および清澄化、溶媒ろ過、粒子分析、塗料モニタリング、自動車清浄度分析
フィルターコード:NY8H
フィルタータイプ:ネットフィルター
アプリケーション
  • 藻類や細胞の収集
  • 粒子分析
  • 大きな微粒子のろ過
  • C. elegans およびゼブラフィッシュの毒性・薬物スクリーニング
  • 粒子イメージングシステム用バックグラウンドフィルター
  • 溶媒の前ろ過
塗料モニタリング
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13