Merck
NSTP-3X6
Millipore
クリンプチューブ保護キャップ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104105
eCl@ss:
36101790
物質
PVC
製品種目
NovaSeptum®
メーカー/製品名
NovaSeptum®
L
12.7 mm ± 2.00
W
8.0 mm ± 0.25
8.00 mm ± 0.25
厚さ
1.00 μm ± 0.25
アプリケーション
sterile sampling
法的情報
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany