安全性情報
NE1040
Sigma-Aldrich
Anti-PLTP Mouse mAb (2F3-G4)
liquid, clone 2F3-G4, Calbiochem®
別名:
Anti-PHospholipid Transfer Protein
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2F3-G4, monoclonal
形状
liquid
含まれません
preservative
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PLTP(5360)
詳細
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~47 kDa PLTP protein.
Recognizes the ~47 kDa PLTP protein in HeLa cells and human ovarian carcinoma tissue.
This Anti-PLTP Mouse mAb (2F3-G4) is validated for use in Immunoblotting, Paraffin Sections for the detection of PLTP.
免疫原
Full-length, recombinant human PLTP (aa 1-422), expressed as a GST fusion protein
アプリケーション
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Paraffin Sections (5 g/ml)
警告
Toxicity: Regulatory Review (Z)
物理的形状
In PBS, pH 7.2.
再構成
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
アナリシスノート
Positive Control
HeLa cells, Human ovarian carcinoma tissue
その他情報
Derbali, H., et al. 2010. Am. J. Pathol.176, 2638.
Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
NE1040-100UG:
試験成績書(COA)