Merck
NAU0010L30EP5
Millipore
Mobius®、シルバー、2D Assembly エンドポート型バッグ
10L Standard PureFlex
別名:
Mobius®、シルバー、10 LスタンダードPureFlex エンドポート付きバッグ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
物質
PureFlex film (with hanger and support rod)
品質水準
製品種目
EMPROVE® Single Use
Mobius®
パラメーター
10 L sample volume
L
62.1 cm (24.4 in.)
W
30.0 cm (11.8 in.)
フィッティング
female Luer outlet fitting (with cap)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
構成
プラチナ硬化シリコーン、内径3/8インチ x 外径5/8インチ、長さ18インチ、NovaSeal テクノロジー使用
C-Flex 374チューブ、内径3/8インチ x 外径5/8インチ、長さ18インチ
プラチナ硬化シリコーン、内径1/4インチ x 外径1/2インチ、長さ18インチ
ピンチクランプ
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PUREFLEX is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany