Merck
NA76/25
Millipore
NOVASEPTIC®バルブ用ダイアフラム
PTFE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
31411800
物質
PTFE
PTFE device (polytetrafluoroethylene)
品質水準
特徴
hydrophobic (Surface)
パラメーター
-40-170 °C temp. range (Continuous use)
-40-250 °C temp. range (Short term use)
重量
0.16 kg (0.353 lb)
アプリケーション
適用されるバルブ本体とダイアフラムの設計温度や圧力限界は異なる場合があります。組立て製品の中で最も弱い部分が、最高設計温度および圧力限界を決定します。
包装
ダイアフラムは密閉箱に梱包されています。
その他情報
すべてのダイアフラムはFDA規制§177.2600に準拠した材料で製造され、説明書とともに供給されます。本ダイアフラムはプラスチック類の生物学的試験(USP Class VI)に適合します。
法的情報
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany