物質
black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
認証
ISO 7704
無菌性
sterile; ethylene oxide treated
特徴
easily wetted with water
hydrophilic
ready-to-use
メーカー/製品名
Microfil® with EZ-Pak®
パラメーター
100 mL sample volume
フィルタ直径
47 mm
漏斗容量
100 mL
Matrix
MF-Millipore™
ポアサイズ
0.45 μm pore size
入力
sample type cosmetics
sample type soft drink
sample type cider
sample type wine
sample type sport drink
sample type food(s)
sample type bottled water
sample(s) (environmental)
sample type beer
sample type beverage(s)
適合性
suitable for microbiology
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
アプリケーション
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
特徴および利点
- 迅速かつ使いやすい
- 滅菌済みのすぐに使えるデバイスで、時間と費用を削減
- ラボの作業量を低減
- 表面積が大きいためろ過時間を短縮
原理
物理的形状
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3