Merck
MSPV10FS1
Millipore
Viresolve® Podプレフィルター
Prefiltration before parvovirus removal
別名:
Pod Viresolve Prefilter, 1.1 m 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
物質
TPE seal
cellulose fiber prefilter (inorganic filter aid)
glass filled polypropylene
mixed cellulose esters (MCE)
品質水準
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Viresolve®
パラメーター
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) (Reverse)
200-400 L process volume
テクニック
protein purification: suitable
ろ過面積
1.1 m2
不純物
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
フィッティング
1.5 in. TC inlet connection (Disposable)
1.5 in. TC outlet connection (Disposable)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Device Configuration: ポッド
アプリケーション
パルボウイルス除去前のプレフィルトレーション
調製ノート
Sterilization Method
123 °C 60分のオートクレーブ滅菌サイクルを3回
法的情報
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
MSPV10FS1:
試験成績書(COA)