物質
PVDF
PVDF vent cap
polycarbonate
polycarbonate support
品質水準
無菌性
irradiated
non-sterile
滅菌適合性
gamma compatible
gamma compatible
製品種目
Millipak® 200
特徴
gamma compatible
hydrophilic
メーカー/製品名
Millipak®
パラメーター
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 123 °C (Forward)
0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
100 L process volume
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi) at 25 °C
8.5 L/min flow rate at 2.45 bar (ΔP)
テクニック
sterile filtration: suitable
L
6.0 in.
W
3.0 in.
直径
7.6 cm (3.0 in.)
ろ過面積
1000 cm2
入口接続部直径
1.5 in.
出口接続部直径
1.5 in.
不純物
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
重量分析抽出物
≤5 mg/device
Matrix
Durapore®
ポアサイズ
0.1 μm
泡立ち点
≥4830 mbar (70 psig), air with water at 23 °C
フィッティング
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
詳細
包装
その他情報
- 生物保持:微生物
- 作用機序:ろ過(サイズ排除)
- 用途:バイオプロセシング
- 使用目的:微生物/バイオバーデンの低減または除去
- 使用方法:『Durapore®メンブレンを備えたフィルターユニット』ユーザーガイドの「ウェッティング手順」を参照してください
- 保管について:乾燥した場所に保管してください。
- 廃棄について:適用される連邦、州、および地方の規制に従って廃棄してください。
調製ノート
123 °Cで90分間のオートクレーブ3サイクル、インライン蒸気滅菌不可
アナリシスノート
ASTM® F838法を用いた最低限のBrevundimonas diminutaチャレンジ濃度である1 x 10⁷ CFU/cm² で、サンプルには定量的な保持力がありました。