Merck
MPVL06GH2
Millipore
Durapore® 0.1 µm、Millipak®カプセル
sterile, Millipak® 60
別名:
Sterile Millipak-60 Filter Unit 0.1 μm 1/4 in. HB/HB w/bell
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
物質
PVDF membrane
PVDF vent cap
polycarbonate
polycarbonate support
品質水準
無菌性
irradiated
sterile
製品種目
Millipak® 60
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millipak®
パラメーター
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 123 °C (Forward)
0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
1.9 L/min flow rate at 1.75 bar (ΔP)
25 °C max. temp.
30 L process volume
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi) at 25 °C
テクニック
sterile filtration: suitable
ろ過面積
300 cm2
入口接続部直径
1/4 in.
出口接続部直径
1/4 in.
不純物
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5  EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
重量分析抽出物
≤2 mg/device
Matrix
Durapore®
ポアサイズ
0.1 μm
泡立ち点
≥4830 mbar (70 psig), air with water at 23 °C
フィッティング
inlet hose barb
outlet hose barb (with bell)
(6 mm (1/4 in.) Hose Barb Inlet and Outlet with filling bell)
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
デバイス構成:Gamma Gold Capsule
包装
ブリスター
その他情報
これらの製品は、FDAの医薬品の製造管理および品質管理の基準を遵守する施設で製造されています。
使用方法
  • 生物保持:微生物
  • 作用機序:ろ過(サイズ排除)
  • 用途:バイオプロセシング
  • 使用目的:微生物/バイオバーデンの低減または除去
  • 使用方法:Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membraneユーザーガイドを参照してください。
  • 保管について:乾燥した場所に保管してください。
  • 廃棄について:適用される連邦、州、および地方の規制に従って廃棄してください。
調製ノート
この製品は、21 CFR 210.3(b)(6)で規定されている「非繊維放出性」フィルターの基準を満たすデュラポア(Durapore)® メンブレンを用いて製造されました。
滅菌方法
123 °Cで90分のオートクレーブ滅菌3回、インライン蒸気滅菌不可
アナリシスノート
≥200 mLの水洗浄後、USP酸化物質検査の要件に適合
細菌保持
ASTM® F838法を用いて、Brevundimonas diminutaの最低チャレンジ濃度1 x 10⁷ CFU/cm²で、サンプルは定量的な捕捉性能を示しました。
重量分析の抽出物:200 mLでの洗浄および制御された室温で水に24時間浸漬後の滅菌済みデバイスを使用
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany