Merck
MPE030025
Millipore
Microcon®-遠心式フィルター
MWCO 30 kDa, polyethersulfone membrane (Biomax), sample volume 0.5 mL
別名:
Biomax polyethersulfone (PES) membrane centrifuge filter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104916
NACRES:
NB.24
物質
polyacetal base (membrane support)
polycarbonate device top
polyethersulfone membrane (Biomax)
polypropylene tube (for filtrate/concentrate)
silicone O-ring (medical grade)
無菌性
non-sterile
製品種目
Microcon®
特徴
holdup volume> 10 μL
パラメーター
0.5 mL sample volume
D
12.3 mm
L
4.5 cm (1.8 in.)
ろ過面積
0.32 cm2
ポアサイズ
30 kDa MWCO
アプリケーション
この 0.5 mL 遠心フィルターは、NMWL が 30 kDa の生体分子を濃縮できます。Microcon® 遠心フィルターは、濃縮 & 脱塩に理想的です。
特徴および利点
  • 逆方向スピンにより、少容量で高回収率を実現
  • Biomax メンブレン
  • 高速処理
物理的形状
カラーコード:ピンク
法的情報
MICROCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany