Merck
MMSUPREMV
Millipore
MILLIFLEX Oasis®メンブレンサポート取り外しツール
for use with Milliflex Oasis® pumps
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116129
NACRES:
NB.79
包装
pack of 1 unit
品質水準
メーカー/製品名
Milliflex Oasis®
アプリケーション
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
適合性
for use with Milliflex Oasis® pumps
輸送温度
ambient
詳細
MILLIFLEX OASIS®ろ過システムは、高いレベルの再現性、結果の信頼性および規制遵守で、微生物試験プロセスを単純化し安全にするためのソリューションを提供します。MILLIFLEX OASIS®ろ過ユニットは、サンプルろ過後に廃棄されるメンブレンサポートで構成されています。MILLIFLEX OASIS®メンブレンサポート除去ツールは、メンブレンサポートの取外しを容易にするために使用できる付属品です。
アプリケーション
MILLIFLEX OASIS®システムは、ビール、ボトル入り飲料水、化粧品のバイオバーデン試験および水質モニタリング、ならびに医薬品の分析に使用されます。
法的情報
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany