Merck
MMHEADMM1
Millipore
MILLIFLEX Oasis®ろ過ヘッド
for use with Milliflex Oasis® filtration units, designed for MMSYSTMM1 pump
別名:
Milliflex Oasis® Filtration Head, Filtration Accessory, Milliflex Oasis® filtration pump head, ろ過ヘッド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116129
NACRES:
NB.79
物質
316L stainless steel (ASI)
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
Milliflex Oasis®
アプリケーション
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
適合性
for use with Milliflex Oasis® filtration units, designed for MMSYSTMM1 pump
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Milliflex Oasis®ろ過システムは、高いレベルの生産性、結果の信頼性、規制遵守で、微生物試験プロセスを単純化し安全にするためのソリューションを提供します。Milliflex Oasis® ろ過ヘッドは、316Lステンレススチール製で、121°Cで30分以下または134°Cで15分以下のオートクレーブに対応しています。Milliflex Oasis®ろ過ヘッドは、Milliflex Oasis®真空ポンプMMSYSTMM1と適合するように設計されています。
アプリケーション
Milliflex Oasis® ろ過ヘッドは、さまざまなろ過可能な液体のバイオバーデン試験、水モニタリング、一般的な微生物分析のための液体サンプルのろ過に使用されます。
その他情報
欧州連合では、この製品は、耐用寿命後、電気電子機器廃棄物(WEEE)とみなされます。リサイクルのための返却についての詳細は、こちらをクリックしてください。
法的情報
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany