Merck
MMDRNTUBE
Millipore
MILLIFLEX Oasis®廃液チューブ
for use with Milliflex Oasis® systems
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116129
NACRES:
NB.51
物質
silicone
品質水準
包装
pack of 1 unit
メーカー/製品名
Milliflex Oasis®
アプリケーション
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
適合性
for use with Milliflex Oasis® systems
輸送温度
ambient
詳細
MILLIFLEX OASIS®ろ過システムは、高いレベルの再現性、結果の信頼性および規制遵守で、微生物試験プロセスを単純化し安全にするためのソリューションを提供します。MILLIFLEX OASIS®ポンプは、医薬品環境での水とバイオバーデンの分析のための新世代の真空ポンプです。MILLIFLEX OASIS®ドレインチューブはポンプの使用中に廃液を廃棄するために使用されます。
アプリケーション
MILLIFLEX OASIS®ろ過ポンプは、ビール、ボトル入り飲料水、化粧品のバイオバーデン試験および水質モニタリング、ならびに医薬品の分析に使用されます。
法的情報
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany