Merck
MIX0010LLIN
Millipore
Mobius® Mixer Liner
Bronze Mobius® 10L mixer liner
別名:
Mobius® 10 L mixer liner, Bronze
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103801
eCl@ss:
32010600
品質水準
製品種目
Mobius®
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany