Merck
MIX0010LG05
Millipore
Mobius® 10L Mixer Bag Assembly
Gold Mobius® 10L mixer bag
別名:
Mobius® 10 L mixer bag assy, Gold
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103801
eCl@ss:
32010600
品質水準
製品種目
Mobius®
法的情報
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany