抗体製品の状態
culture supernatant
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
159, monoclonal
交差性
mouse, human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MYOF(26509)
詳細
ミオフェリン(myoferlin)(UniProt Q9NZM1; 別名 Fer-1-like protein 3)はヒトMYOF(別名:FER1L3, KIAA1207)遺伝子(遺伝子ID 26509)によってコード化されています。ミオフェリンはカルシウム/リン脂質結合タンパク質であり、筋芽細胞と内皮細胞および心筋と骨格筋において発現します。低レベルのミオフェリンは肺において見られ、腎臓、胎盤および脳においても非常に低レベルで存在します。ミオフェリンは内皮細胞の細胞膜修復メカニズムで一定の役割を担い、これによって機械的ストレスで破れた膜の迅速な再封止が可能となります。ミオフェリンはC2ドメインを持ち、これがカルシウム仲介膜融合イベントへ関与します。細胞内リサイクリングにも関与しており、受容体KDRのレベル調節を通してVEGF信号伝達に関係します。ミオフェリンは乳がん細胞で過発現となりますが、欠乏するとEGF誘起細胞の移動と、上皮から間葉への移行がブロックされて細胞外基質を通しての浸潤が低下します。Ref.: Turtoi, A., et al. (2013).Cancer Res. 73, 5438-5448.
特異性
ウェスタンブロッティングの前に免疫原ペプチドで抗体ブロッキングを行うと、標的バンド検出が無効になりました (Jaiswal, J.K., et al. (2007).Traffic.8(1):77-88)。ヒトアイソフォーム4とマウスアイソフォーム3ではエピトープが存在しませんが、それ以外のヒトとマウスのスプライスアイソフォームには存在します:UniProtの報告(Q9NZM1 and Q69ZN7)。
免疫原
ヒトmyoferlinの第2および第3 C2ドメインの中間領域内の配列に対応するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
このマウスハイブリドーマ培養上清、Anti-Myoferlin、クローン159、カタログ番号 MABT828、はMyoferlin検出を目的とした使用が免疫細胞染色およびウェスタンブロッティングで検証されています。
免疫細胞染色:代表的なロットの非希釈ハイブリドーマ培養上清を使用して、4%パラホルムアルデヒド固定、0.3% Triton X-100-透過処理したC2C12ネズミ筋芽細胞中のミオフェリン(myoferlin)を検出しました
ウェスタンブロッティング:代表的なロットを使用して、C2C12ネズミ筋芽細胞ライセートおびヒト皮膚線維芽細胞中のmyoferlinを検出しました。ウェスタンブロッティングの前に免疫原ペプチドで抗体ブロッキングを行うと、標的バンド検出が無効になりました (Jaiswal, J.K., et al. (2007).Traffic.8(1):77-88)。
ウェスタンブロッティング:代表的なロットを使用して、C2C12ネズミ筋芽細胞ライセートおびヒト皮膚線維芽細胞中のmyoferlinを検出しました。ウェスタンブロッティングの前に免疫原ペプチドで抗体ブロッキングを行うと、標的バンド検出が無効になりました (Jaiswal, J.K., et al. (2007).Traffic.8(1):77-88)。
研究のカテゴリ
細胞構造
細胞構造
品質
C2C12細胞ライセートでウェスタンブロッティングにより評価。
ウェスタンブロッティング:このハイブリドーマ培養上清を希釈率1:10で使用して、マウスC2C12筋芽細胞ライセート10 µg中のmyoferlinアイソフォームを検出しました。
ウェスタンブロッティング:このハイブリドーマ培養上清を希釈率1:10で使用して、マウスC2C12筋芽細胞ライセート10 µg中のmyoferlinアイソフォームを検出しました。
ターゲットの説明
約233/207/103 kDa、実測。234.7/229.9/233.3/179.6/233.5/49.72/46.70 kDa(ヒトアイソフォーム 1/2/3/5/6/7/8)、233.3/103.4/207.6 kDa(マウスアイソフォーム 1/2/4) 計算値。一部のライセートでは、特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
物理的形状
マウスIgG2aκハイブリドーマ培養上清(アザイド非含有)。
未精製。
保管および安定性
-20°Cで受領日から1年間安定です。
取扱い推奨事項:25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。
取扱い推奨事項:25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
MABT828:
試験成績書(COA)