MABT399
Anti-CD36 Antibody, clone Long 6
clone Long 6, from mouse
別名:
Fatty acid translocase, FAT, Glycoprotein IIIb, GPIIIB, Leukocyte differentiation antigen CD36, PAS IV, PAS-4, Platelet collagen receptor, Platelet glycoprotein IV, GPIV, Thrombospondin receptor
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
Long 6, monoclonal
化学種の反応性
human, rat
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CD36(948)
詳細
免疫原
アプリケーション
細胞骨格
免疫シグナル伝達
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CD36 in CD36 transfected COS-7 cells (Thorne et al., 2006. DNA AND CELL BIOLOGY. Volume 25, Number 5).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected CD36 in GM-CSF elicited macrophages (Thorne et al., 2006. DNA AND CELL BIOLOGY. Volume 25, Number 5).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated CD36 in GM-CSF elicited macrophages (Thorne et al., 2006. DNA AND CELL BIOLOGY. Volume 25, Number 5).
品質
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected CD36 in 10 µg GM-CSF treated THP-1 cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABT399:
試験成績書(COA)