Merck
MABT203
Sigma-Aldrich
抗Abl (c-, v-, Bcr-)抗体、クローン24-21
clone 24-21, from mouse
別名:
Tyrosine-protein kinase ABL1, Abelson murine leukemia viral oncogene homolog 1, Abelson tyrosine-protein kinase 1, Proto-oncogene c-Abl, p150
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
24-21, monoclonal
application:
ICC
WB
化学種の反応性:
human
テクニック:
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
3
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
24-21, monoclonal
化学種の反応性
human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ABI1(10006)
詳細
c-Abl、v-Abl、およびBcr-ablは、広範に発現されている非受容体型チロシンキナーゼで、多くの細胞プロセスに関与しています。c-Ablは、細胞骨格リモデリングに関与し、細胞接着と細胞運動性を促進します。c-Ablは、さまざまな細胞骨格関連タンパク質(WASF3、ANXA1、DBN1、DBNL、CTTN、RAPH1、ENAH、MAPT、PXN)などをリン酸化して活性化することで細胞骨格リモデリングを達成します。またAbl-1は、多数の受容体型チロシンキナーゼもリン酸化し、エンドサイトーシスによりEGFRレベルの制御に関与しています。c-Ablは、細胞プロセスの中でも特にATM経路を介してDNA損傷応答においても役割を果たしている可能性があります。v-Ablは、マウスにおけるプレB細胞形質転換に関与していることが知られていますが、Bcr-Ablは、白血球細胞において細胞増殖を促進し、CML表現型を維持することが報告されています。v-AblとBcr-ablが介在する多くのシグナル伝達現象が報告されていますが、これらの経路の複雑さと機能についてはさらなる解明が必要です。
特異性
この抗体は、c-Abl、v-Abl、Bcr-AblのC末端を認識します。
免疫原
TrpEと融合したヒトv-Ablのカルボキシル領域に相当するリコンビナントタンパク質。
アプリケーション
免疫細胞染色:独立したラボから得られたこの抗体は、COS-7細胞と7C411細胞においてAbl (c-, v-, Bcr-)を検出しました(Goga, A., et al. (1993)。Mol Cell Biol. 13(8):4967-49775.)。
抗Abl(c-、v-、Bcr-)抗体、クローン24-21は、Abl(c-、v-、Bcr-)、クローン24-21のレベルを検出し、ウェスタンブロッティングとICCでの使用が文献発表され、検証されています。
品質
K562細胞ライセートでウェスタンブロッティングにより評価。
ウェスタンブロッティング:1 µg/mLで使用、10 µgのK562細胞ライセートにおいてAbl (c-, v-, Bcr-)を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約125 kDaおよび約190 kDa。Uniprotは、c-Ablの分子量が約122 kDaであることを示しています。Uniprotは、このタンパク質が翻訳後修飾を受けることを示しています。K562細胞ライセート中のc-Abl(約125 kDa)とBcr-Abl(約190 kDa)を検出できます。約27 kDaにおける未同定のバンドが、一部細胞ライセートで確認される可能性があります。
物理的形状
フォーマット:精製
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABT203:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
F Belloc et al.
Cell death and differentiation, 4(8), 806-814 (2006-02-09)
Apoptosis was studied in parental and mdr-1 expressing U937, HL60 and K562 myeloid leukemic cell lines using mdr unrelated inducers of apoptosis such as Ara-C, cycloheximide, serum deprivation, ceramide, monensin and UV irradiation. Apoptosis was efficiently induced by all these
Oncogenic activation of c-ABL by mutation within its last exon.
Goga, A, et al.
Molecular and cellular biology, 13, 4967-4975 (1993)
Abelson interactor 1 (ABI1) and its interaction with Wiskott-Aldrich syndrome protein (wasp) are critical for proper eye formation in Xenopus embryos.
Singh, A; Winterbottom, EF; Ji, YJ; Hwang, YS; Daar, IO
The Journal of Biological Chemistry null
Giovanni Amabile et al.
Nature communications, 6, 7091-7091 (2015-05-23)
Chronic myeloid leukaemia (CML) is a myeloproliferative disorder characterized by the genetic translocation t(9;22)(q34;q11.2) encoding for the BCR-ABL fusion oncogene. However, many molecular mechanisms of the disease progression still remain poorly understood. A growing body of evidence suggests that the