Merck
MABS87
Sigma-Aldrich
抗GPR177抗体、クローンYJ5
clone YJ5, from mouse
別名:
Protein wntless homolog, Integral membrane protein GPR177, Protein evenness interrupted homolog, Putative NF-kappa-B-activating protein 373, WLS, EVI
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
YJ5, monoclonal
化学種の反応性
human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... WLS(79971)
詳細
Gpr177(WLS、EVI)は、Drosophila WIsのマウスオルソログであり、マウス胚発生時に発現されます。哺乳類の発生過程における前後軸のパターン形成に不可欠であり、â-カテニンおよびLEF/TCF依存性転写によって活性化されます。GPR177が活性化されると、WntがGPR177に結合してGPR177の細胞内分布を変更することで、Wntの発現とシグナル伝達を含むフィードバック制御機構が生じます。
免疫原
ヒトGPR177に相当するヒスチジンタグ付きリコンビナントタンパク質。
アプリケーション
免疫細胞染色:希釈倍率1:50で使用、HeLa細胞のGPR177を検出できます(Prof. D.M. Virshup, Program in Cancer and Stem Cell Biology, Duke-NUS Graduate Medical School.) (Also reference Coombs, G.S., et al. (2010). J Cell Sci. 123(19):3357-3367)。
抗GPR177抗体、クローンYJ5は、WB、ICで使用するためのGPR177に対する抗体です。
研究カテゴリー
シグナル伝達
研究サブカテゴリー
発生シグナル伝達
品質
HeLa細胞ライセートのウェスタンブロットで評価されています。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:5,000で使用、10 µgのHeLa細胞ライセートのGPR177を検出できます。
ターゲットの説明
約62 kDa、実測
物理的形状
0.1 M Tris-グリシン(pH 7.4)、150 mM NaCl、0.05%アジ化ナトリウムを含むバッファー中の精製マウスモノクローナルIgG1κ。
フォーマット:精製
プロテインG精製
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
HeLa細胞ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABS87:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Carla Bänziger et al.
Cell, 125(3), 509-522 (2006-05-09)
Cell-cell communication via Wnt signals represents a fundamental means by which animal development and homeostasis are controlled. The identification of components of the Wnt pathway is reaching saturation for the transduction process in receiving cells but is incomplete concerning the
Induction and transport of Wnt 5a during macrophage-induced malignant invasion is mediated by two types of extracellular vesicles.
Menck, K; Klemm, F; Gross, JC; Pukrop, T; Wenzel, D; Binder, C
Oncotarget null
A uniform human Wnt expression library reveals a shared secretory pathway and unique signaling activities.
Najdi, R; Proffitt, K; Sprowl, S; Kaur, S; Yu, J; Covey, TM; Virshup, DM; Waterman, ML
Differentiation null
Gary S Coombs et al.
Journal of cell science, 123(Pt 19), 3357-3367 (2010-09-10)
Wnt proteins are secreted post-translationally modified proteins that signal locally to regulate development and proliferation. The production of bioactive Wnts requires a number of dedicated factors in the secreting cell whose coordinated functions are not fully understood. A screen for
Leandro S D'Abronzo et al.
American journal of clinical and experimental urology, 10(5), 299-310 (2022-11-01)
Resistance to androgen receptor (AR) targeted therapies remains as the main reason for most prostate cancer related deaths. Lineage plasticity resulting in altered, treatment insensitive prostate tumor cell phenotypes such neuroendocrine differentiated prostate cancer is a common manifestation within resistant