Merck
MABS496
Sigma-Aldrich
抗ミネラルコルチコイド受容体抗体 クローン6G1
clone 6G1, from mouse
別名:
MR, Nuclear receptor subfamily 3 group C member 2, Mineralocorticoid Receptor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
6G1, monoclonal
交差性
rat, mouse
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Nr3C2(110784)
詳細
ミネラルコルチコイド受容体(UniProt:P22199;別名:MR、核内受容体サブファミリー3グループCメンバー2)は、Nr3c2(別名:MCR、Mlr)遺伝子(ラットではGene ID:25672)にコードされています。ミネラルコルチコイド受容体(MR)は、腎上皮、平滑筋、内皮、心筋細胞、海馬ニューロンなどの多数の組織で発現しており、さまざまな機能を仲介しています。MRは、11β-ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ2型(11βHSD2)を発現していない細胞において、アルドステロン、およびコルチゾールによっても活性化されます。MRは通常、アルドステロンによって活性化されますが、アルドステロンは血管内脱水および高カリウム血症に応答して副腎球状帯により産生されます。一貫して、MRの機能獲得型変異は重度の高血圧を引き起こし、しばしば低カリウム血症を伴いますが、機能喪失型変異は新生児低血圧を引き起こします。MRリガンド結合ドメインにおけるSer843のリン酸化は、MRリガンドの結合と活性化を阻害することが報告されています。MR pS843は、腎臓の遠位ネフロンの介在細胞にのみ認められます。血管内脱水、アンジオテンシンIIとWNK4のシグナル伝達はMR pS843濃度を低下させますが、高カリウム血症はMR pS843濃度を増加させます。
特異性
エピトープは、選択的スプライシングを受けた3つのアイソフォームすべてに存在します。
免疫原
ラットミネラルコルチコイド受容体に相当する結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
この抗ミネラルコルチコイド受容体抗体 クローン6G1を用いて、ミネラルコルチコイド受容体を検出できます。この抗体は、ウェスタンブロッティング、免疫組織染色、免疫細胞染色での使用が検証されています。
免疫組織染色:この抗体は、腎臓、海馬、脈絡叢、小脳、結腸、心臓、冠動脈などのさまざまなラット組織中のミネラルコルチコイド受容体を検出しました(Gomez-Sanchez, C.E., et al. (2006).Endocrinology.147(3):1343-1348)。
免疫細胞染色:この抗体は、マウス腎臓細胞中のミネラルコルチコイド受容体を検出しました(Shibata, S., et al. (2013).Cell Metabolism.18):660-671)。
ウェスタンブロッティング:この抗体は、ラット海馬組織ライセート中のミネラルコルチコイド受容体を検出しました(Gomez-Sanchez, C.E., et al. (2006).Endocrinology.147(3):1343-1348)。
ウェスタンブロッティング:この抗体は、マウス腎臓における内因性ミネラルコルチコイド受容体(MR)を検出し、トランスフェクションCOS-7細胞における外因性に発現したヒトMRを検出しました(Shibata, S., et al. (2013) Cell Metab.18(5):660-671)。
品質
M1MR細胞ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、10 µgのM1MR細胞ライセート中のミネラルコルチコイド受容体を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約107 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABS496:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Naoual Dahmana et al.
International journal of pharmaceutics, 604, 120773-120773 (2021-06-07)
Impaired wound healing in patients receiving glucocorticoid therapy is a serious clinical concern: mineralocorticoid receptor (MR) antagonists can counter glucocorticoid-induced off-target activation of MR receptors. The aim of this study was to investigate the cutaneous delivery of the potent MR
Viren H Makhijani et al.
Neuropharmacology, 181, 108337-108337 (2020-10-03)
The mineralocorticoid receptor (MR) is an emerging target in the field of alcohol research. The MR is a steroid receptor in the same family as the glucocorticoid receptor, with which it shares the ligand corticosterone in addition to the MR