MABS45
Anti-Annexin A1 Antibody, clone CPTC-ANXA1-2
clone CPTC-ANXA1-2, from mouse
別名:
annexin A1, chromobindin-9, annexin I (lipocortin I), Lipocortin I, calpactin-2, Calpactin II, annexin-1, Phospholipase A2 inhibitory protein, Annexin I, Calpactin-2, Annexin-13, Chromobindin-9
About This Item
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
CPTC-ANXA1-2, monoclonal
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ANXA1(301)
詳細
免疫原
Material obtained from the National Cancer Institute’s Clinical Proteomic Technologies for Cancer (CPTC) program
アプリケーション
細胞シグナル伝達
GPCR、cAMP/cGMP及びカルシウムシグナル伝達
品質
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Annexin A1 on 10 µg of K562 cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
K562 cell lysate
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABS45:
試験成績書(COA)