Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
MABS1291
Sigma-Aldrich
抗Cas9抗体、C末端、クローン10C11-A12
clone 10C11-A12, from mouse
別名:
CRISPR-associated endonuclease Cas9/Csn1, SpyCas9
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
10C11-A12, monoclonal
交差性
bacteria
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
CRISPR関連エンドヌクレアーゼCas9/Csn1(UniProt:Q99ZW2、別名:SpyCas9)は、Streptococcus pyogenes血清型M1遺伝子cas9(Gene ID:901176)によってコードされています。CRISPR(Clustered regularly interspaced short palindromic repeats)とは、先行する可動性配列と相補的な塩基配列の短い反復を含むDNA遺伝子座であり、侵入する核酸を標的とします。各繰り返しの後には、過去のウイルスばく露によるスペーサーDNAの短いセグメントが続きます。Cas9は、Streptococcus pyogenesの血清型M1のCRISPR免疫系に不可欠なエンドヌクレアーゼであり、プラスミドやファージなどの外来遺伝子配列に対して耐性を付与します。CRISPRクラスターは転写され、さらに処理されてCRISPR RNA(crRNA)になります。II型CRISPR系でpre-crRNAを正しく処理するには、トランスコードされた低分子RNA(tracrRNA)、内因性リボヌクレアーゼ3(rnc)およびCas9が必要です。Cas9/crRNA/tracrRNAは、スペーサーに相補的な直鎖状または環状dsDNA標的を、エンドヌクレアーゼ的に切断します。crRNAに相補的ではない標的鎖は、まずエンドヌクレアーゼ的に切断され、さらに3′-5′エキソヌクレアーゼ的にトリミングされます。
特異性
クローン10C11-A12は、Cas9のC末端に位置するエピトープを認識します。
免疫原
Hisタグ付きリコンビナント S.pyogenes Cas9のC末端フラグメント。
アプリケーション
免疫細胞染色:33.5 µg/mLで使用、外因的にトランスフェクトしたS. pyogenes Cas9コンストラクトのドキシサイクリン誘導発現が検出されました。これは、メタノール固定、アセトン安定化したHeLaトランスフェクタントの蛍光免疫細胞染色により、PTight(Tet-ON)プロモーターの制御下で行われました(Dr. Stefan Schuechner and Dr. Egon Ogris, Medical University of Vienna, Austria、厚意による提供)。
免疫沈降:13.4 µg/mLで使用、250 µgのトランスフェクトしたHeLa細胞ライセートで外因的に発現させたCas9を検出しましたが、トランスフェクトしていないライセートでは検出されませんでした(Dr. Stefan Schuechner and Dr. Egon Ogris, Medical University of Vienna, Austria、厚意による提供)。
ウェスタンブロッティング:1.675 µg/mLで使用、20 µgのトランスフェクトしたHeLa細胞ライセートで外因的に発現させたCas9を検出しましたが、トランスフェクトしていないライセートでは検出されませんでした(Dr. Stefan Schuechner and Dr. Egon Ogris, Medical University of Vienna, Austria、厚意による提供)。
ウェスタンブロッティング:クローン10C11-A12ハイブリドーマの培養上清は、HeLa由来のTet-ON細胞株におけるPTightの制御下で、FLAGタグ付きCas9コンストラクトのドキシサイクリン処理誘導性の発現を検出しました(Dr. Stefan Schuechner and Dr. Egon Ogris, Medical University of Vienna, Austria、厚意による提供)。
抗Cas9抗体、C末端、クローン10C11-A12はCas9に対する抗体で、免疫細胞染色、免疫沈降およびウェスタンブロッティングで使用できます。
品質
Cas9をトランスフェクトしたHeLa細胞ライセートでウェスタンブロッティングにより評価されています。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、10 µgのトランスフェクトしたHeLa細胞ライセート外因的に発現するCas9を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約158 kDa算出値:158.4 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABS1291:
試験成績書(COA)