Merck
MABN834
Sigma-Aldrich
抗SOD1抗体(ALS変異体) クローンMS785
clone MS785, from rat
別名:
Superoxide dismutase [Cu-Zn], Superoxide dismutase 1, hSod1, SOD1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rat
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
MS785, monoclonal
交差性
human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SOD1(6647)
詳細
SOD1またはスーパーオキシドジスムターゼ1はフリーラジカル代謝の重要な酵素であり、細胞代謝における主要な解毒薬として働きます。SOD1変異は疾患、特に筋萎縮性側索硬化症1(ALS)と関連しており、これはしばしば“ルー・ゲーリッグ’病と呼ばれます。” 筋萎縮性側索硬化症(ALS)は、上位および下位運動ニューロンの選択的消失を特徴とする致死的な神経変性疾患です。ヒトのSOD1には100を超える変異が存在しますが、すべてが病原性であるとは考えられません。クローンMS785は、SOD1のデルリン-1結合領域(DBR)に対して産生されるモノクローナル抗体であり、ALSの原因となるSOD1変異体のほとんどを、野生型変異体と非毒性変異体の両方から識別しました。さらに、MS785により、SOD1変異を有する14例のALS患者由来のBリンパ球において内因性SOD1が認識されましたが、11例の健康対照者では認められなかったことから、MS785は、すべてのデルリン-1と相互作用するSOD1変異体を選択的に認識しますが、WT SOD1は認識しないと考えられます。
免疫原
エピトープ:N末端
ヒトSOD1のN末端に対応するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
この抗SOD1抗体(ALS変異体) クローンMS785を用いて、抗SOD1抗体(ALS変異体)を検出できます。この抗体は、ウエスタンブロッティング
および免疫沈降における使用について検証済みです。
免疫沈降:この抗体は、トランスフェクトしたHEK293細胞中のSOD1を免疫沈降できます(Fujisawa, T., et al. (2012).Ann Neurol.72: 739–749)。
ウェスタンブロッティング:この抗体は、トランスフェクトしたHEK293細胞中のSOD1を検出できます(Fujisawa, T., et al. (2012).Ann Neurol.72: 739–749)。
免疫沈降:この抗体は、トランスフェクトしたHEK293細胞中のSOD1を免疫沈降できます(Homma, K., et al. (2013).Ann Neurol.Cell.52:1-12)。
免疫組織染色(ICC):この抗体は、G93Aを過剰発現しているHEK293細胞においてSOD1-G93Aを検出しましたが、野生型SOD1を検出しませんでした(Fujisawa, T., et al. 2015.Neurobiol.Dis.82; 486-487)。
免疫組織染色(IHC):この抗体は、SOD1G93Aトランスジェニックマウスの脊髄組織切片の前角中のSOD1-G93Aを検出しましたが、非トランスジェニックマウスでは検出しませんでした(Fujisawa, T., et al. 2015.Neurobiol.Dis.82; 486-487)。
研究のカテゴリ
神経科学
研究のサブカテゴリ
発生シグナル伝達
品質
SOD1変異体でトランスフェクトしたHEK293細胞およびHEK293対照ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、SOD1変異体でトランスフェクトしたHEK293細胞およびHEK293対照ライセート1 µg中のSOD1を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約16 kDa
物理的形状
フォーマット:精製品
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG2bκ抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシン緩衝液(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8℃で受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットのデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABN834:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Takao Fujisawa et al.
Annals of neurology, 72(5), 739-749 (2013-01-03)
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a fatal neurodegenerative disease that is characterized by the selective loss of upper and lower motoneurons. Although >100 different Cu, Zn superoxide dismutase (SOD1) mutations have been identified in ALS patients, it remains controversial whether
Molecular cell
Homma, K; Fujisawa, T; Tsuburaya, N; Yamaguchi, N; Kadowaki, H; Takeda, K; Nishitoh et al.
Molecular Cell null