クローン
T49, monoclonal
化学種の反応性
mouse, rat, bovine
以下との反応禁止
human
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MAPT(4137)
mouse ... Mapt(17762) , Mapt(281296)
rat ... Mapt(29477)
詳細
Tauすなわち微小管関連タンパク質タウ(MAPT)は、神経原線維変化タンパク質や対らせん状細線維-タウ(PHF-タウ)としても知られ、微小管の組み立てと安定性を促進する細胞質タンパク質であり、神経細胞における軸索極性の確立と維持に関与している可能性があります。Tauは軸索の微小管と神経細胞膜成分との間をつなぐリンカータンパク質として機能すると考えられています。複数のアイソフォームが存在し、短いアイソフォームは細胞骨格に可塑性を与えますが、長いアイソフォームは細胞骨格の安定化で優先的な役割を担っていると考えられています。ホスファターゼ活性化ドメイン(PAD)は、微小管結合とは無関係に、軸索タンパク質ホスファターゼ1(PP1)とグリコーゲン合成酵素キナーゼ3(GSK3)を活性化することによって、前向きのキネシンによる高速軸索輸送(FAT)の阻害に関与することが証明されています。タウの欠損は、前頭側頭型認知症(FTD)、淡蒼球橋黒質変性症(PPND)、脳のピック病(PIDB)、大脳皮質基底核変性症(CBD)、核上性麻痺1型(PSNP1)、アルツハイマー病、パーキンソン病など、多くの神経変性疾患の原因と考えられています。 クローンT49はウシ、ラット、マウスのタウに対して免疫反応しますが、ヒトのタウに対しては反応しません(各UniProt:P29172、P19332、P10637、P10636)
免疫原
精製品、ウシTauに相当
アプリケーション
免疫組織染色:希釈倍率1:1,000で使用、マウス大脳皮質、マウス腎臓およびマウス小腸組織でTauを検出できます。
ウェスタンブロッティング:PBS処理したPS19ニューロン、またはA株またはB株のFL α-syn pffで形質導入したPS19ニューロンでTauを検出しました(Guo, J.L., et al. (2013)。Cell 154:103-117)。
ウェスタンブロッティング:PBS処理したPS19ニューロン、またはA株またはB株のFL α-syn pffで形質導入したPS19ニューロンでTauを検出しました(Guo, J.L., et al. (2013)。Cell 154:103-117)。
抗Tau抗体クローンT49(非ヒト)はTauに対する抗体で、ウェスタンブロッティングおよび免疫細胞染色で使用できます。
品質
マウスおよびヒト脳組織ライセートでウェスタンブロッティングにより評価されています。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、10 µg中のマウスおよびヒト脳組織ライセートでタウを検出できます。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、10 µg中のマウスおよびヒト脳組織ライセートでタウを検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約53 kDaこのタンパク質には、45~76 kDaの複数のアイソフォームがあります。
物理的形状
フォーマット:精製
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABN827:
試験成績書(COA)
Distinct ?-synuclein strains differentially promote tau inclusions in neurons.
Cell null
Communications biology, 4(1), 736-736 (2021-06-16)
Aggregates of hyperphosphorylated tau protein are a pathological hallmark of more than 20 distinct neurodegenerative diseases, including Alzheimer's disease, progressive supranuclear palsy, and frontotemporal dementia. While the exact mechanism of tau aggregation is unknown, the accumulation of aggregates correlates with
eNeuro, 9(6) (2023-01-13)
Alzheimer's Disease (AD) is characterized by the pathologic assembly of amyloid β (Aβ) peptide, which deposits into extracellular plaques, and tau, which accumulates in intraneuronal inclusions. To investigate the link between Aβ and tau pathologies, experimental models featuring both pathologies