Merck
MABN71
Sigma-Aldrich
抗GluR2抗体、クローンL21/32
clone L21/32, from mouse
別名:
glutamate receptor, ionotropic, AMPA 2, glutamate receptor 2, Glutamate receptor ionotropic, AMPA 2, AMPA-selective glutamate receptor 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
L21/32, monoclonal
化学種の反応性
rat
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
mouse (based on 100% sequence homology), human (immunogen homology)
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GRIA2(2891)
詳細
グルタミン酸受容体(GluR)は、イオンチャネル型と代謝型に分類され、アゴニストの優先度(NMDA、AMPA、カイニン酸)によって亜分類されます。4つのタイプのAMPA選択的GluRサブユニット(GluR1、GluR2、GluR3、GluR4)があります。異なるサブユニットの四量体または五量体の組合せが、AMPA受容体の機能的多様性に寄与しています。一般的に、AMPA受容体はほとんどの興奮性シナプスで速いシナプス電流を媒介し、サブタイプの組成によって特徴づけられるストイキオメトリを有しています。AMPA受容体のサブユニットの構成はさまざまですが、カルシウム不透過性となるためには、編集されたGluR2サブユニットを少なくとも1つ含む必要があります。カルシウム透過性を制御する重要な残基は、ポアループ領域にあります。 GluR1、GluR3、GluR4では、この位置がGln残基によって占められています。GluR2では、この位置がArg残基によって占められています。この位置にArgが存在するとCa2+イオンの透過性が阻害されますが、Glnでは阻害されないことが、実験的に示されています。AMPA受容体チャネルの相対的カルシウム透過性は、病理学的な神経毒性損傷と神経系応答の長期変化に重要な可能性があります。
免疫原
ヒトGluR2に相当するリコンビナントタンパク質。
アプリケーション
この抗GluR2抗体、クローンL21/32を用いたGluR2の検出は、 WB、IHでの使用が検証されています。
免疫組織染色:希釈倍率1:300で使用、ラット小脳および海馬組織のGluR2を検出できます。
研究カテゴリー
ニューロサイエンス
ニューロサイエンス
研究サブカテゴリー
神経変性疾患
神経伝達物質・受容体
品質
ラット脳膜組織ライセートのウェスタンブロットで評価されています。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、10 µgのラット脳膜組織ライセートのGluR2を検出できます。
ターゲットの説明
約96 kDa、実測
物理的形状
0.1 M Tris-グリシン(pH 7.4)、150 mM NaCl、0.05%アジ化ナトリウムを含むバッファー中の精製マウスモノクローナルIgG1κ。
フォーマット:精製
プロテインG
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
ラット脳膜組織ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABN71:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Maria Arvaniti et al.
Journal of neurochemistry, 138(6), 806-820 (2016-06-28)
Nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs) affect multiple physiological functions in the brain and their functions are modulated by regulatory proteins of the Lynx family. Here, we report for the first time a direct interaction of the Lynx protein LY6/PLAUR domain-containing 6
Xiang-Dong Sun et al.
Nature neuroscience, 19(8), 1010-1018 (2016-06-14)
Neurotransmission requires precise control of neurotransmitter release from axon terminals. This process is regulated by glial cells; however, the underlying mechanisms are not fully understood. We found that glutamate release in the brain was impaired in mice lacking low-density lipoprotein
Hai-Long Zhang et al.
Neuroscience bulletin, 37(12), 1645-1657 (2021-07-07)
Steroid hormones play important roles in brain development and function. The signaling of steroid hormones depends on the interaction between steroid receptors and their coactivators. Although the function of steroid receptor coactivators has been extensively studied in other tissues, their
Romain Chassefeyre et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 35(7), 3155-3173 (2015-02-24)
The charged multivesicular body proteins (Chmp1-7) are an evolutionarily conserved family of cytosolic proteins that transiently assembles into helical polymers that change the curvature of cellular membrane domains. Mutations in human CHMP2B cause frontotemporal dementia, suggesting that this protein may
Yu-Xiang Zhang et al.
Neuropharmacology, 141, 113-125 (2018-08-31)
Epigenetic remodeling contributes to synaptic plasticity via modification of gene expression, which underlies cocaine-induced long-term memory. A prevailing hypothesis in drug addiction is that drugs of abuse rejuvenate developmental machinery to render reward circuitry highly plastic and thus engender drug