Merck
MABN528
Sigma-Aldrich
抗グリピカン4抗体、クローン1C7.2
culture supernatant, clone 1C7.2, from mouse
別名:
Glypican-4, K-glypican, Secreted glypican-4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
culture supernatant
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1C7.2, monoclonal
化学種の反応性
human, mouse
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GPC4(2239)
詳細
グリピカン4はグリコシルホスファチジルイノシトール(GPI)アンカー型の細胞表面ヘパラン硫酸プロテオグリカン(HSPG)で、ヒトではGPC4遺伝子によってコードされています。グリピカン4はグリピカン関連膜プロテオグリカン(GRIPs)ファミリーに属し、細胞分裂の制御や成長制御に関与している可能性があります。シンプソン・ゴラビ・ベーメル症候群(SGBS)と診断された患者において、GPC4遺伝子全体および隣接するGPC3遺伝子の3′末端の2つのエクソンの欠失が報告されています。
免疫原
ヒトグリピカン4に相当するGSTタグ付きリコンビナントタンパク質
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:500で使用、10 µgのマウス全胚、マウスE16脳、およびヒト腎臓組織でグリピカン4を検出できます。
抗グリピカン4抗体クローン1C7.2はグリピカン4に対する抗体であり、ウェスタンブロッティングでの使用できます。
研究カテゴリー
神経科学
研究サブカテゴリー
発生シグナル伝達
品質
マウスE17脊髄組織ライセートでのウェスタンブロッティングで評価されています。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:500で使用、10 µgのマウスE17脊髄組織ライセートでグリピカン4を検出できます。
ターゲットの説明
約62 kDa、実測
物理的形状
マウスモノクローナルIgG2bκ抗体、組織培養上清、0.05%アジ化ナトリウム含有
未精製
保管および安定性
-20°Cで受領日から1年間安定です。
取扱い推奨事項:25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13
WGK
WGK 3
Jan Code
MABN528:
試験成績書(COA)