安全性情報
MABN43
Sigma-Aldrich
抗アポリポタンパク質E4(ApoE4)抗体、クローン4E4
clone 4E4, from mouse
別名:
Apolipoprotein E, Apo-E, ApoE4, Apolipoprotein E4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4E4, monoclonal
化学種の反応性
human
テクニック
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... APOE(348)
詳細
アポリポタンパク質は多型血漿タンパク質で、ApoE4、ApoE3およびApoE2の3つのアイソフォームが存在します。これらは122および158に位置するシステインとアルギニン残基の組み合わせが異なっています。35 kDaのApoE4アイソフォームは、両位置にアルギニンを含み、肝臓と脳で産生されますが、肺、脾臓、卵巣など他の組織でも広く発現しています。他のアイソフォームと同様に、ApoE4は低密度リポ蛋白受容体(LDL)のリガンドであり、脂質の輸送と代謝において重要な役割を担っています。ApoE4は、心血管機能維持における役割に加えて、神経細胞の可塑性、シナプス形成、老化および神経変性疾患にも深く関与しています。ApoE4欠損マウスでは、加齢によるシナプス構造の異常が示され、さらに長期的増強が損なわれます。さらに、ApoE4については、アルツハイマー病の病理において詳細に記述されています。
特異性
この抗体はApoE4を認識しますが、ApoE3やApoE2は認識しません。
免疫原
ヒトApoE4に相当するKLH結合直鎖ペプチド
アプリケーション
この抗アポリポタンパク質E4抗体は、ApoE4の検出において、IP、WB、IHでの使用が検証されています。
免疫組織染色:希釈倍率1:2,000~1:4,000で使用、ヒトアルツハイマー病の脳およびヒト小脳組織中のApoE4を検出できます。
免疫沈降: 独立した研究所において、ApoE4を分泌するCHO細胞でApoE4を検出しました。 (画像:Dr. Egon Ogris, Medical University of Vienna、厚意による提供)
研究カテゴリー
神経科学
研究サブカテゴリー
発生神経科学
品質
リコンビナントApoE4タンパク質においてウェスタンブロッティングで評価されています。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:100,000で使用、10 µgのリコンビナントApoE4タンパク質中のApoE4を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約35 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG1κ抗体、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
リコンビナントアポリポタンパク質E
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABN43:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hee-Young Sohn et al.
Scientific reports, 11(1), 17604-17604 (2021-09-04)
Apolipoprotein E (ApoE) plays multiple roles in lipid transport, neuronal signaling, glucose metabolism, mitochondrial function, and inflammation in the brain. It is also associated with neurodegenerative diseases, and its influence differs depending on the isoform. In particular, the ε4 allele