クローン
V1.4C4.22, monoclonal
化学種の反応性
mouse
テクニック
neutralization: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Ebi3(50498)
詳細
EBI3/IL27Bは機能性サイトカインIL-27のβサブユニットです。活性にはβサブユニットが必要です。IL-27は哺乳類の自然免疫応答に重要なサイトカインです。IL-27には、炎症促進活性と抗炎症活性の両方があります。IL-27はTヘルパー細胞の発達と、TH1、TH2、TH17エフェクター細胞への分化を制御しています。IL-27はまた、B細胞のアイソタイプスイッチングにも重要であり、また、メモリーCD4細胞ではおきませんが、ネイティブのCD4細胞の急速なクローン拡大を促進します。IL-27は腫瘍細胞やがん細胞に対する抗腫瘍活性や抗血管新生活性も重要です。βサブユニットEBI3/IL27Bは、IL-12αとIL-27B/EBI3のヘテロ二量体であるIL-35の構成要素でもあります。IL-35は免疫抑制で機能しています。IL-27は分泌型サイトカインであるため、IL-27βサブユニットは小胞体や膜小胞に関連して細胞内で発現し、成熟サイトカインの一部として細胞外でも検出されます。
特異性
クローンV1.4H6.25(MABF836)はin vitro mIL-35中和試験に、クローンV1.4C4.22(MABF848)はin vivo mIL-35中和試験に使用されました(Collison, L.W., et al. (2010).Nat Immunol. 11(12):1093-1101)。
免疫原
マウスEBI3/IL-35に相当するリコンビナントタンパク質
アプリケーション
中和分析:In vitro中和においてEBI3/IL-35が検出されました(Collison, L.W., et al. (2010).Nat Immunol. 11(12):1093-1101)。
抗EBI3/IL-13抗体クローンV1.4C4.22(中和)はEBI3/IL-13に対する抗体で、ウェスタンブロッティングおよび中和分析で使用されています。
研究カテゴリー
炎症および免疫
炎症および免疫
研究サブカテゴリー
免疫グロブリン・免疫&
免疫グロブリン・免疫&
品質
リコンビナントm-EBI3/IL-27においてウェスタンブロッティングにより評価されています。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、1 µgのリコンビナントm-EBI3/IL-27でEBI3/IL-35を検出できます。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、1 µgのリコンビナントm-EBI3/IL-27でEBI3/IL-35を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約25 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG2bκ抗体、PBSバッファー溶液、保存剤不含
保管および安定性
-20°Cで受領日から1年間安定です。
取扱い推奨事項:25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。
取扱い推奨事項:25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MABF848:
試験成績書(COA)
Nature immunology
Collison, LW; Chaturvedi, V; Henderson, AL; Giacomin, PR; Guy, C; Bankoti, J; Finkelstein et al.
Nature Immunology null
Naifu Wan et al.
Annals of translational medicine, 9(11), 926-926 (2021-08-06)
To explore the source, the role and the specific mechanism of IL-35 and its downstream molecules in the development of pulmonary hypertension. 8-10 weeks male mice were undergoing hypoxia combined with SU5416 (HySu) to establish a pulmonary hypertension (PH) model.